Tlačiť
2-Bromo-6-fluoro-3-methylpyridine 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC535035-100MG PC535035-250MG
APOSPC535035-100MGEA 263.57 EUR
APOSPC535035-100MG APOSPC535035-250MG
2-Bromo-6-fluoro-3-methylpyridine 95+%
2-Bromo-6-fluoro-3-methylpyridine
Vzorec: C₆H₅BrFN
Mw: 190.013 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD16988804
Číslo CAS: 1211536-01-4