Tlačiť
4-Bromo-3-fluoro-2-methylpyridine 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC535034-100MG PC535034-250MG
APOSPC535034-100MGEA 159.02 EUR
APOSPC535034-100MG APOSPC535034-250MG
4-Bromo-3-fluoro-2-methylpyridine 95+%
4-Bromo-3-fluoro-2-methylpyridine
Vzorec: C₆H₅BrFN
Mw: 190.013 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD16609967
Číslo CAS: 1211583-78-6