Tlačiť
2-Fluoro-5-methylnicotinic acid 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-5-methylpyridine-3-carbxylic acid
PC535027-100MG PC535027-250MG
APOSPC535027-100MGEA 54.88 EUR
APOSPC535027-100MG APOSPC535027-250MG
2-Fluoro-5-methylnicotinic acid 95+%
2-Fluoro-5-methylnicotinic acid
Vzorec: C₇H₆FNO₂
Mw: 155.126 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11848712
Číslo CAS: 1042986-00-4