Tlačiť
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC535026-1G PC535026-250MG
APOSPC535026-1GEA 320.85 EUR
APOSPC535026-1G APOSPC535026-250MG
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 95+%
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Vzorec: C₆H₄ClF₃N₂
Mw: 196.558 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD19707620
Číslo CAS: 79456-27-2