Tlačiť
3-Bromo-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC535025-1G PC535025-250MG
APOSPC535025-1GEA 866.41 EUR
APOSPC535025-1G APOSPC535025-250MG
3-Bromo-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
3-Bromo-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₅BrF₃N
Mw: 240.021 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13193665
Číslo CAS: 1211542-21-0