Tlačiť
6-Fluoro-2-methylnicotinaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Fluoro-2-methylpyridine-3-carboxaldehyde
PC535023-1G PC535023-250MG
APOSPC535023-1GEA 254.36 EUR
APOSPC535023-1G APOSPC535023-250MG
6-Fluoro-2-methylnicotinaldehyde 97%
6-Fluoro-2-methylnicotinaldehyde
Vzorec: C₇H₆FNO
Mw: 139.127 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD05662399
Číslo CAS: 884494-96-6