Tlačiť
6-Chloro-2-(difluoromethyl)-3-fluoropyridine 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC535022-100MG PC535022-250MG
APOSPC535022-100MGEA 211.9 EUR
APOSPC535022-100MG APOSPC535022-250MG
6-Chloro-2-(difluoromethyl)-3-fluoropyridine 95+%
6-Chloro-2-(difluoromethyl)-3-fluoropyridine
Vzorec: C₆H₃ClF₃N
Mw: 181.543 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD25478439
Číslo CAS: 1805304-78-2