Tlačiť
2,4-Difluoro-5-iodobenzonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC53502-1G PC53502-250MG
APOSPC53502-1GEA 818.29 EUR
APOSPC53502-1G APOSPC53502-250MG
2,4-Difluoro-5-iodobenzonitrile 95%
2,4-Difluoro-5-iodobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂F₂IN
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28789209
Číslo CAS: 1803837-32-2
OSN: 3439
ADR: 6.1,III