Tlačiť
4-(Aminomethyl)-3,5-difluorobenzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC535013-100MG PC535013-250MG
APOSPC535013-100MGEA 263.57 EUR
APOSPC535013-100MG APOSPC535013-250MG
4-(Aminomethyl)-3,5-difluorobenzonitrile 97%
4-(Aminomethyl)-3,5-difluorobenzonitrile
Vzorec: C₈H₆F₂N₂
Mw: 168.143 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD16876870
Číslo CAS: 633336-81-9