Tlačiť
2,4-Difluoro-5-iodobenzaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC53501-1G PC53501-250MG PC53501-5G
APOSPC53501-1GEA 364.51 EUR
APOSPC53501-1G APOSPC53501-250MG APOSPC53501-5G
2,4-Difluoro-5-iodobenzaldehyde 95%
2,4-Difluoro-5-iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃F₂IO
Mw: 267.999 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28789181
Číslo CAS: 1097626-30-6