Tlačiť
2,6-Dichloro-4-fluorobenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC53493-1G PC53493-5G PC53493-25G
APOSPC53493-1GEA 28.24 EUR
APOSPC53493-1G APOSPC53493-5G APOSPC53493-25G
2,6-Dichloro-4-fluorobenzonitrile 98%
2,6-Dichloro-4-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂Cl₂FN
Mw: 190.002 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28064264
Číslo CAS: 1473423-59-4