Tlačiť
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC53491-1G PC53491-250MG PC53491-5G
APOSPC53491-1GEA 870.42 EUR
APOSPC53491-1G APOSPC53491-250MG APOSPC53491-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine 97%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
Vzorec: C₆H₄BrF₃N₂
Mw: 241.009 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18254484
Číslo CAS: 1211533-18-4