Tlačiť
2-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC53489-1G PC53489-250MG PC53489-5G
APOSPC53489-1GEA 249.15 EUR
APOSPC53489-1G APOSPC53489-250MG APOSPC53489-5G
2-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
2-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅F₃N₂O₂
Mw: 206.122 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042448
Číslo CAS: 386-71-0