Tlačiť
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Bromomethyl)-1,3-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC53481-1G PC53481-250MG PC53481-5G
APOSPC53481-1GEA 373.72 EUR
APOSPC53481-1G APOSPC53481-250MG APOSPC53481-5G
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₄BrF₅
Mw: 275.013 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD30723303
Číslo CAS: 2149589-86-4
OSN: 3265
ADR: 8 III