Tlačiť
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC53476-1G PC53476-250MG
APOSPC53476-1GEA 1470.06 EUR
APOSPC53476-1G APOSPC53476-250MG
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₅F₅O
Mw: 212.117 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD30723302
Číslo CAS: 1800231-22-4