Tlačiť
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC53472-1G PC53472-250MG
APOSPC53472-1GEA 661.85 EUR
APOSPC53472-1G APOSPC53472-250MG
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₄F₃NO₂S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD25460328
Číslo CAS: 1274903-99-9
OSN: 3439
ADR: 6.1,III