Tlačiť
Trimethylsilyl 2-chloro-2,2-difluoroacetate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC53471-1G PC53471-5G
APOSPC53471-1GEA 415.16 EUR
APOSPC53471-1G APOSPC53471-5G
Trimethylsilyl 2-chloro-2,2-difluoroacetate
Trimethylsilyl 2-chloro-2,2-difluoroacetate
Vzorec: C₅H₉ClF₂O₂Si
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD30723300
Číslo CAS: 1700654-90-5
OSN: 1760
ADR: 8,III