Tlačiť
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC53449-1G PC53449-250MG PC53449-5G
APOSPC53449-1GEA 249.15 EUR
APOSPC53449-1G APOSPC53449-250MG APOSPC53449-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄BrF₃O
Mw: 253.016 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22566297
Číslo CAS: 1289057-68-6