Tlačiť
6-Bromo-8-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Bromo-8-(trifluoromethoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
PC53440-1G PC53440-250MG
APOSPC53440-1GEA 159.02 EUR
APOSPC53440-1G APOSPC53440-250MG
6-Bromo-8-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
6-Bromo-8-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Vzorec: C₁₀H₇BrF₃NO₂
Mw: 310.067 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD30492324
Číslo CAS: 2149591-38-6