Tlačiť
4-Amino-3-bromo-5-nitrophenylsulphur pentafluoride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Amino-3-bromo-5-(pentafluorosulphanyl)nitrobenzene, 2-Bromo-6-nitro-4-(pentafluorothio)aniline
PC5343-1G PC5343-250MG
APOSPC5343-1GEA 1111.51 EUR
APOSPC5343-1G APOSPC5343-250MG
4-Amino-3-bromo-5-nitrophenylsulphur pentafluoride
4-Amino-3-bromo-5-nitrophenylsulphur pentafluoride
Vzorec: C₆H₄BrF₅N₂O₂S
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11501049
Číslo CAS: 1159512-33-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,III