Tlačiť
2,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC53427-1G PC53427-5G
APOSPC53427-1GEA 356.5 EUR
APOSPC53427-1G APOSPC53427-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine 99%
2,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₃F₆N
Mw: 215.096 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00128906
Číslo CAS: 20857-44-7