Tlačiť
2,4-Difluoro-5-iodobenzyl bromide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC53420-1G PC53420-250MG PC53420-5G
APOSPC53420-1GEA 1591.66 EUR
APOSPC53420-1G APOSPC53420-250MG APOSPC53420-5G
2,4-Difluoro-5-iodobenzyl bromide 95%
2,4-Difluoro-5-iodobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄BrF₂I
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD30474660
Číslo CAS: 2022670-54-6
OSN: 3265
ADR: 8,III