Tlačiť
2,4-Difluoro-5-iodobenzyl alcohol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2,4-Difluoro-5-iodophenyl)methanol
PC53417-1G PC53417-250MG PC53417-5G
APOSPC53417-1GEA 185.46 EUR
APOSPC53417-1G APOSPC53417-250MG APOSPC53417-5G
2,4-Difluoro-5-iodobenzyl alcohol 95%
2,4-Difluoro-5-iodobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₅F₂IO
Mw: 270.015 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28348701
Číslo CAS: 1097626-21-5