Tlačiť
2-Methyl-2-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]acetic hydrazide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5341-1G PC5341-250MG
APOSPC5341-1GEA 197.75 EUR
APOSPC5341-1G APOSPC5341-250MG
2-Methyl-2-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]acetic hydrazide 97%
2-Methyl-2-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]acetic hydrazide
Vzorec: C₁₀H₁₁F₃N₂O₃
Teplota tavenia: 103…105 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052356
Číslo CAS: 175204-37-2