Tlačiť
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC53405-1G PC53405-250MG
APOSPC53405-1GEA 41.72 EUR
APOSPC53405-1G APOSPC53405-250MG
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrFNO₄
Mw: 264.005 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11977380
Číslo CAS: 355423-16-4