Tlačiť
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)-1H-benzimidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC53395-1G PC53395-250MG
APOSPC53395-1GEA 1192.07 EUR
APOSPC53395-1G APOSPC53395-250MG
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)-1H-benzimidazole
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₅BrF₂N₂O
Mw: 263.039 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28946799
Číslo CAS: 1803895-85-3