Tlačiť
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC53385-1G PC53385-250MG PC53385-5G
APOSPC53385-1GEA 481.75 EUR
APOSPC53385-1G APOSPC53385-250MG APOSPC53385-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzonitrile 95%
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂BrFIN
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD30297368
Číslo CAS: 2149601-45-4
OSN: 3439
ADR: 6.1,III