Tlačiť
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC53377-1G PC53377-250MG
APOSPC53377-1GEA 488.68 EUR
APOSPC53377-1G APOSPC53377-250MG
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl bromide
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄Br₂FNO₂
Mw: 312.919 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD17168700
Číslo CAS: 1379295-27-8
OSN: 3261
ADR: 8 III