Tlačiť
2-Fluoro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Fluoro-4-iodophenyl trifluoromethyl ether
PC53370-250MG PC53370-500MG PC53370-5G
APOSPC53370-250MGEA 61.69 EUR
APOSPC53370-250MG APOSPC53370-500MG APOSPC53370-5G
2-Fluoro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
2-Fluoro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₃F₄IO
Mw: 305.996 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20526760
Číslo CAS: 1321963-74-9