Tlačiť
3-(Trifluoromethyl)benzoyl isothiocyanate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC53358-1G PC53358-250MG
APOSPC53358-1GEA 660.93 EUR
APOSPC53358-1G APOSPC53358-250MG
3-(Trifluoromethyl)benzoyl isothiocyanate
3-(Trifluoromethyl)benzoyl isothiocyanate
Vzorec: C₉H₄F₃NOS
Mw: 231.194 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12188974
Číslo CAS: 100663-25-0