Tlačiť
4-(1,1-Difluoroethyl)benzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: [4-(1,1-Difluoroethyl)phenyl]methanol
PC53355-1G PC53355-250MG
APOSPC53355-1GEA 985.38 EUR
APOSPC53355-1G APOSPC53355-250MG
4-(1,1-Difluoroethyl)benzyl alcohol
4-(1,1-Difluoroethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₁₀F₂O
Mw: 172.172 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD27925457
Číslo CAS: 55805-25-9