Tlačiť
Ethyl 4-bromo-3-fluorobenzoate 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC53348-1G PC53348-5G PC53348-25G
APOSPC53348-1GEA 24.91 EUR
APOSPC53348-1G APOSPC53348-5G APOSPC53348-25G
Ethyl 4-bromo-3-fluorobenzoate 99%
Ethyl 4-bromo-3-fluorobenzoate
Vzorec: C₉H₈BrFO₂
Mw: 247.061 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09751983
Číslo CAS: 1130165-74-0