Tlačiť
Ethyl 4-bromo-2-fluorobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC53347-1G PC53347-25G PC53347-5G
APOSPC53347-1GEA 24.91 EUR
APOSPC53347-1G APOSPC53347-25G APOSPC53347-5G
Ethyl 4-bromo-2-fluorobenzoate
Ethyl 4-bromo-2-fluorobenzoate
Vzorec: C₉H₈BrFO₂
Mw: 247.061 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06204444
Číslo CAS: 474709-71-2