Tlačiť
5-Fluoro-2-iodophenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Fluoro-2-iodo-phenol
PC53345-1G PC53345-250MG PC53345-5G
APOSPC53345-1GEA 348.98 EUR
APOSPC53345-1G APOSPC53345-250MG APOSPC53345-5G
5-Fluoro-2-iodophenol
5-Fluoro-2-iodophenol
Vzorec: C₆H₄FIO
Mw: 237.998 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD16999912
Číslo CAS: 186589-87-7