Tlačiť
Potassium (2-fluoro-5-formylphenyl)trifluoroborate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Potassium trifluoro(2-fluoro-5-formylphenyl)borate
PC53342-5G PC53342-25G
APOSPC53342-5GEA 79.71 EUR
APOSPC53342-5G APOSPC53342-25G
Potassium (2-fluoro-5-formylphenyl)trifluoroborate 95%
Potassium (2-fluoro-5-formylphenyl)trifluoroborate
Vzorec: C₇H₄BF₄O·K
Mw: 230.009 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09993332
Číslo CAS: 1012868-70-0