Tlačiť
6-Bromo-3-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Bromo-3-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
PC53332-1G PC53332-250MG
APOSPC53332-1GEA 410.57 EUR
APOSPC53332-1G APOSPC53332-250MG
6-Bromo-3-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
6-Bromo-3-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Vzorec: C₇H₃BrF₃N₃
Mw: 266.018 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11111700
Číslo CAS: 1166819-53-9