Tlačiť
Methyl 4-bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC53322-1G PC53322-5G PC53322-10G
APOSPC53322-1GEA 38.17 EUR
APOSPC53322-1G APOSPC53322-5G APOSPC53322-10G
Methyl 4-bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoate 95%
Methyl 4-bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₆BrFO₃
Mw: 249.034 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23701539
Číslo CAS: 1193162-25-2