Tlačiť
4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC53319-1G PC53319-5G PC53319-10G PC53319-25G
APOSPC53319-1GEA 31.57 EUR
APOSPC53319-1G APOSPC53319-5G APOSPC53319-10G APOSPC53319-25G
4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₂BrCl₂FO₂S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12026216
Číslo CAS: 1208075-41-5
OSN: 3261
ADR: 8,III