Tlačiť
Difluoromethanesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC53298-1G PC53298-5G PC53298-250MG
APOSPC53298-1GEA 125.95 EUR
APOSPC53298-1G APOSPC53298-5G APOSPC53298-250MG
Difluoromethanesulphonyl chloride
Difluoromethanesulphonyl chloride
Vzorec: CHClF₂O₂S
Teplota varu: 95…99 °C
Hustota: 1,696 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09971548
Číslo CAS: 1512-30-7
EINECS: 216-150-7
OSN: 2924
ADR: 3+8,II