Tlačiť
2-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Bromomethyl)-1-fluoro-4-nitrobenzene
PC53278-1G PC53278-25G PC53278-5G
APOSPC53278-1GEA 107.75 EUR
APOSPC53278-1G APOSPC53278-25G APOSPC53278-5G
2-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide 98%
2-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
Mw: 234.023 g/mol
Teplota tavenia: 74…76 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07787098
Číslo CAS: 454-15-9
OSN: 3261
ADR: 8 III