Tlačiť
5-Fluoro-2-iodoanisole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluoro-1-iodo-2-methoxybenzene
PC53271-1G PC53271-5G
APOSPC53271-1GEA 137.79 EUR
APOSPC53271-1G APOSPC53271-5G
5-Fluoro-2-iodoanisole
5-Fluoro-2-iodoanisole
Vzorec: C₇H₆FIO
Mw: 252.025 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18396916
Číslo CAS: 450-90-8