Tlačiť
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl chloroformate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl carbonochloridate
PC53244-1G PC53244-5G
APOSPC53244-1GEA 158.04 EUR
APOSPC53244-1G APOSPC53244-5G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl chloroformate 97%
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl chloroformate
Vzorec: C₅H₂ClF₇O₂
Teplota varu: 108…109 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD25955259
Číslo CAS: 108156-21-4
OSN: 3277
ADR: 6.1+8,II