Tlačiť
3,5-Difluoro-4-hydroxyacetophenone 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(3,5-Difluoro-4-hydroxyphenyl)ethanone
PC53154-250MG PC53154-100MG
APOSPC53154-250MGEA 762.54 EUR
APOSPC53154-250MG APOSPC53154-100MG
3,5-Difluoro-4-hydroxyacetophenone 99%
3,5-Difluoro-4-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₆F₂O₂
Mw: 172.129 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09787482
Číslo CAS: 133186-55-7