Tlačiť
5-(Trifluoromethyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC53126-100MG PC53126-250MG
APOSPC53126-100MGEA 197.48 EUR
APOSPC53126-100MG APOSPC53126-250MG
5-(Trifluoromethyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
5-(Trifluoromethyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Vzorec: C₇H₄F₃N₃
Mw: 187.122 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13193496
Číslo CAS: 617678-32-7