Tlačiť
Perfluorobutyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5309-5G PC5309-1G
APOSPC5309-5GEA 208.58 EUR
APOSPC5309-5G APOSPC5309-1G
Perfluorobutyl bromide 97%
Perfluorobutyl bromide
Vzorec: C₄BrF₉
Teplota varu: 43…44 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082622
Číslo CAS: 375-48-4