Tlačiť
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobromobenzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-1-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzene
PC53074-1G PC53074-250MG PC53074-5G
APOSPC53074-1GEA 721.81 EUR
APOSPC53074-1G APOSPC53074-250MG APOSPC53074-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobromobenzene 97%
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobromobenzene
Vzorec: C₇H₄BrF₃O
Mw: 241.005 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09935620
Číslo CAS: 936249-94-4