Tlačiť
4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC53061-1G PC53061-250MG PC53061-5G
APOSPC53061-1GEA 124.57 EUR
APOSPC53061-1G APOSPC53061-250MG APOSPC53061-5G
4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzonitrile 95%
4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₈H₄F₃NO
Mw: 187.119 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18394957
Číslo CAS: 954388-59-1
OSN: 3276
ADR: 6.1 III