Tlačiť
Bromo(difluoro)acetic anhydride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-2,2-difluoroacetyl 2-bromo-2,2-difluoroacetate
PC53049-25G PC53049-100G PC53049-5G
APOSPC53049-25GEA 130.37 EUR
APOSPC53049-25G APOSPC53049-100G APOSPC53049-5G
Bromo(difluoro)acetic anhydride
Bromo(difluoro)acetic anhydride
Vzorec: C₄Br₂F₄O₃
Teplota varu: 122…124 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD24842567
Číslo CAS: 7601-98-1
OSN: 3265
ADR: 8,II