Tlačiť
5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC53047-1G PC53047-5G
APOSPC53047-1GEA 214.7 EUR
APOSPC53047-1G APOSPC53047-5G
5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₈H₅BrF₄O₃S
Mw: 337.086 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28963743
Číslo CAS: 1936290-01-5
OSN: 3265
ADR: 8 III