Tlačiť
6-Bromo-2,3-difluoronitrobenzene 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-3,4-difluoro-2-nitrobenzene
PC53041-1G PC53041-250MG
APOSPC53041-1GEA 188.26 EUR
APOSPC53041-1G APOSPC53041-250MG
6-Bromo-2,3-difluoronitrobenzene 95+%
6-Bromo-2,3-difluoronitrobenzene
Vzorec: C₆H₂BrF₂NO₂
Mw: 237.986 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03840797
Číslo CAS: 884495-47-0